Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
84570-50G 84570-250G
SIAL84570-50GEA 334 EUR
SIAL84570-50G SIAL84570-250G
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Formel: C₄H₉NO₂·HCl
Molecular Weight: 139,58 g/mol
MDL: MFCD00038876
CAS-Nummer: 13515-93-0
EINECS: 236-853-2