Di-tert-butylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
11625-25G-F 11625-5G-F
SIAL11625-25G-FEA 121 EUR
SIAL11625-25G-F SIAL11625-5G-F
Di-tert-butylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylazodicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
MDL: MFCD00015001
CAS-Nummer: 870-50-8
EINECS: 212-796-9