Diisopropylazodicarboxylat 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
327560250 327561000 327560050 327565000
ACRO327560250EA 88.5 EUR
ACRO327560250 ACRO327561000 ACRO327560050 ACRO327565000
Diisopropylazodicarboxylat 94%
Diisopropylazodicarboxylat
Formel: C₈H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 3…5 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008875
CAS-Nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow to orange to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %