Diisopropylazodicarboxylat ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
L10386.14 L10386.22
L10386.14EA 47 EUR
L10386.14 L10386.22
Diisopropylazodicarboxylat ≥94%
Diisopropylazodicarboxylat
Purity: 94% CAS No.: 2446-83-5 Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 202.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pungent Melting Point: 3-5° Boiling Point: 74-75°/0.3mm Beilstein Reference: 1912326 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008875
Formel: C₈H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 202.21 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (0.3 mmHg)
Schmelzpunkt: 3…5 °C
Dichte: 1.027
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
MDL: MFCD00008875
CAS-Nummer: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ADR: 9 III