(1-Naphthoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
L01036.06 L01036.14
L01036.06EA 37.9 EUR
L01036.06 L01036.14
(1-Naphthoxy)essigsäure ≥98%
(1-Naphthoxy)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 2976-75-2 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 1912165
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003927
CAS-Nummer: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4