N-(2-Pyridyl)thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
L11465.03
L11465.06
L11465.03EA
43.4
EUR
L11465.03
L11465.06
N-(2-Pyridyl)thioharnstoff ≥98%
N-(2-Pyridyl)thioharnstoff
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Formel:
C₆H₇N₃S Molecular Weight: 153.21 g/mol Schmelzpunkt: 146…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041227 CAS-Nummer: 14294-11-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |