N-(3-Pyridyl)thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
L01284.06
L01284.03
L01284.06EA
234
EUR
L01284.06
L01284.03
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff ≥98%
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff
Purity: 98+%
CAS No.: 30162-37-9
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 472146
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014635
Formel:
C₆H₇N₃S Molecular Weight: 153.21 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014635 CAS-Nummer: 30162-37-9 EINECS: 250-075-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |