N-(3-Pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
018987-1G
018987-5G
FLUO018987-1GEA
0
EUR
FLUO018987-1G
FLUO018987-5G
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff
N-(3-Pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₆H₇N₃S Molecular Weight: 153.21 g/mol |
MDL:
MFCD00014635 CAS-Nummer: 30162-37-9 EINECS: 250-075-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |