N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF189.2.5
CFF189.10
017258-2.5G
017258-10G
CHMPCFF189.2.5EA
268
EUR
CHMPCFF189.2.5
CHMPCFF189.10
FLUO017258-2.5G
FLUO017258-10G
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₆H₇N₃S Molecular Weight: 153.21 g/mol |
MDL:
MFCD00068177 CAS-Nummer: 164670-44-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |