N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
SEW02754DA SEW02754EA
MAYBSEW02754DAEA 0 EUR
MAYBSEW02754DA MAYBSEW02754EA
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
N-(4-Pyridyl)thioharnstoff
Formel: C₆H₇N₃S
Molecular Weight: 153.21 g/mol
MDL: MFCD00068177
CAS-Nummer: 164670-44-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III