Tris(2-aminoethyl)amin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 179 EUR
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amin 96%
Tris(2-aminoethyl)amin
Formel: C₆H₁₈N₄
Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,977 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008177
CAS-Nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %