Tris(2-aminoethyl)amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
B21789.06
B21789.14
B21789.22
B21789.36
B21789.06EA
30.4
EUR
B21789.06
B21789.14
B21789.22
B21789.36
Tris(2-aminoethyl)amin 97%
Tris(2-aminoethyl)amin
Purity: 97%
CAS No.: 4097-89-6
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₈N₄ Molecular Weight: 146.24 g/mol Siedepunkt: 102 °C (0.05 mmHg) Dichte: 0.978 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008177 CAS-Nummer: 4097-89-6 EINECS: 223-857-4 ADR: 8 II |