Tris(2-aminoethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
225630-100ML 225630-10ML
SIAL225630-100MLEA 213 EUR
SIAL225630-100ML SIAL225630-10ML
Tris(2-aminoethyl)amin, Sigma-Aldrich®
Tris(2-aminoethyl)amin
Formel: C₆H₁₈N₄
MDL: MFCD00008177
CAS-Nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4