Dipentaerythrit 85+%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
117120250 117125000
ACRO117120250EA 32.3 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
Dipentaerythrit 85+%, technische Qualität
Dipentaerythrit
Formel: C₁₀H₂₂O₇
Molecular Weight: 254.28 g/mol
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Flammpunkt: >150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004691
CAS-Nummer: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g