Dibenzylazodicarboxylat 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
270270250 270270050
ACRO270270250EA 177 EUR
ACRO270270250 ACRO270270050
Dibenzylazodicarboxylat 94%
Dibenzylazodicarboxylat
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₄
Schmelzpunkt: 44…52 °C
Flammpunkt: >230 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00016737
CAS-Nummer: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 52 °C
Loss on drying ≤0.75 %
UV spectrophotometry ≥92 %
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm