Dibenzylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
166804-25G
166804-5G
SIAL166804-25GEA
466
EUR
SIAL166804-25G
SIAL166804-5G
Dibenzylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Dibenzylazodicarboxylat
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 298,3 g/mol |
MDL:
MFCD00016737 CAS-Nummer: 2449-05-0 EINECS: 219-508-0 |