Fumarsäuremonoethylester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
156201000 156200250
ACRO156201000EA 177 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Fumarsäuremonoethylester 95%
Fumarsäuremonoethylester
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 147 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002699
CAS-Nummer: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %