Fumarsäuremonomethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651419-10G 651419-1G
SIAL651419-10GEA 133 EUR
SIAL651419-10G SIAL651419-1G
Fumarsäuremonomethylester, Sigma-Aldrich®
Fumarsäuremonomethylester
Formel: C₅H₆O₄
Molecular Weight: 130,1 g/mol
MDL: MFCD00063174
CAS-Nummer: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6