cis-Aconitsäure tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid
A16010.14
A16010.03
A16010.06
A16010.14EA
604
EUR
A16010.14
A16010.03
A16010.06
cis-Aconitsäure tech. 90%, technische Qualität
cis-Aconitsäure
Purity: 90%
CAS No.: 585-84-2
Molecular Formula: C6H6O6
Formula Weight: 174.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00063184
Formel:
C₆H₆O₆ Molecular Weight: 174,11 g/mol Schmelzpunkt: 115…120 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063184 CAS-Nummer: 585-84-2 EINECS: 209-561-1 |