cis-Aconitsäure
Lieferant: Serva
Synonyme: (Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid
10640.02 10640.03
SERA10640.02EA 0 EUR
SERA10640.02 SERA10640.03
cis-Aconitsäure
cis-Aconitsäure
Formel: C₆H₆O₆
Molecular Weight: 174,11 g/mol
MDL: MFCD00063184
CAS-Nummer: 585-84-2
EINECS: 209-564-4