cis-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3412-10G A3412-1G A3412-5G
SIALA3412-10GEA 476 EUR
SIALA3412-10G SIALA3412-1G SIALA3412-5G
cis-Aconitsäure, Sigma-Aldrich®
cis-Aconitsäure
Formel: C₆H₆O₆
Molecular Weight: 174,11 g/mol
MDL: MFCD00063184
CAS-Nummer: 585-84-2
EINECS: 209-564-4