4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: ABCR
Synonyme:
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
AB110470.0050
AB110470.0250
ABCRAB110470.0050EA
0
EUR
ABCRAB110470.0050
ABCRAB110470.0250
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 174,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012945 CAS-Nummer: 19501-58-7 EINECS: 243-115-3 |