4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
152137-10G
152137-50G
SIAL152137-10GEA
120
EUR
SIAL152137-10G
SIAL152137-50G
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₇H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 174,63 g/mol |
MDL:
MFCD00012945 CAS-Nummer: 19501-58-7 EINECS: 243-115-3 |