4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 51.6 EUR
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
Formel: C₄H₄O₃
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052187
CAS-Nummer: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %