Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid) 96%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
L00550.03
L00550.06
L00550.03EA
38.3
EUR
L00550.03
L00550.06
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid) 96%, Stäbe
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid)
Purity: 96%
CAS No.: 20082-71-7
Molecular Formula: C8H6ClF5Si
Formula Weight: 260.66
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 78-81°/10mm
Beilstein Reference: 2858407
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000500
Formel:
C₈H₆ClF₅Si Molecular Weight: 260,67 g/mol Siedepunkt: 78…81 °C (10 mmHg) Dichte: 1,381 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000500 CAS-Nummer: 20082-71-7 EINECS: 243-506-9 UN: 2987 ADR: 8,II |