Dimethylphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl(phenyl)silane
L04558.09
L04558.18
L04558.09EA
49
EUR
L04558.09
L04558.18
Dimethylphenylsilan ≥97%
Dimethylphenylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 766-77-8
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -124°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 2204906
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008257
Formel:
C₈H₁₂Si Molecular Weight: 136,27 g/mol Siedepunkt: 156…157 °C Schmelzpunkt: –124 °C Dichte: 0,879 Flammpunkt: 35 °C (95 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008257 CAS-Nummer: 766-77-8 EINECS: 212-170-5 ADR: 3,III |