Chlormethylmethylsulfid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L10858.09
L10858.18
L10858.09EA
48.6
EUR
L10858.09
L10858.18
Chlormethylmethylsulfid 95%
Chlormethylmethylsulfid
Purity: 95%
CAS No.: 2373-51-5
Molecular Formula: CH3SCH2Cl
Formula Weight: 96.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Stench
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1730851
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000923
Formel:
C₂H₅ClS Molecular Weight: 96,58 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C Dichte: 1,160 Flammpunkt: 17 °C (62 °F) |
MDL:
MFCD00000923 CAS-Nummer: 2373-51-5 EINECS: 219-148-4 ADR: 3,II |