Chlormethylmethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C54007-100G C54007-25G C54007-5G
SIALC54007-100GEA 636 EUR
SIALC54007-100G SIALC54007-25G SIALC54007-5G
Chlormethylmethylsulfid, Sigma-Aldrich®
Chlormethylmethylsulfid
Formel: C₂H₅ClS
Molecular Weight: 96,58 g/mol
MDL: MFCD00000923
CAS-Nummer: 2373-51-5
EINECS: 219-148-4