Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02775.1
SILS02775.5
SILNSILS02775.1EA
0
EUR
SILNSILS02775.1
SILNSILS02775.5
Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid
Bis(trimethylsilylmethyl)sulfid
Formel:
C₈H₂₂SSi₂ |
MDL:
MFCD00039797 CAS-Nummer: 4712-51-0 |