N-Phenyl-1-naphthylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Anilinonaphthalene
147160250 147162500
ACRO147160250EA 30.7 EUR
ACRO147160250 ACRO147162500
N-Phenyl-1-naphthylamin 98%
N-Phenyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₆H₁₃N
Molecular Weight: 219.29 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003878
CAS-Nummer: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %