3-Chlor-2-hydrazinopyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7086-1G PY-7086-5G
COBBPY-7086-1GEA 0 EUR
COBBPY-7086-1G COBBPY-7086-5G
3-Chlor-2-hydrazinopyridin
3-Chlor-2-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
MDL: MFCD01936479
CAS-Nummer: 22841-92-5