2-Hydrazino-3-nitropyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-Hydrazinyl-3-nitropyridine
3F-306S.500
3F-306S.1
3F-306S.5
3F-306S.10
BIOT3F-306S.500EA
0
EUR
BIOT3F-306S.500
BIOT3F-306S.1
BIOT3F-306S.5
BIOT3F-306S.10
2-Hydrazino-3-nitropyridin
2-Hydrazino-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₆N₄O₂ Molecular Weight: 154.13 g/mol |
MDL:
MFCD00085923 CAS-Nummer: 15367-16-5 |