Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13871.ADEA 198 EUR
13871.AD 13871.AE 13871.AP
Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 20%iger Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Osmium-Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Standards: Rückführbar auf NIST