Thulium-Standardlösung, 1000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Scientific
13824.AD
13824.AE
13824.AP
13824.ADEA
87.5
EUR
13824.AD
13824.AE
13824.AP
Thulium-Standardlösung, 1000 mg/L Tm in 5%iger Salpetersäure (aus Tm₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Thulium-Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Standards: Rückführbar auf NIST