(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
175810050 175810250
ACRO175810050EA 39.3 EUR
ACRO175810050 ACRO175810250
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel: C₁₀H₁₃N
Molecular Weight: 147,22 g/mol
Siedepunkt: 246…247 °C (714 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001740
CAS-Nummer: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7
UN: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Microbial contamination ≤5000 CFU/g (TAMC)
pH 6.5 to 7.5 (2 % in water)
Chlorides ≤2 % (as NaCl)
Calcium (Ca) ≤0.2 %
Total nitrogen 14.0 to 16.0 %
Amino nitrogen 3.0 to 5.0 %