(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247820-25G
247820-5G
SIAL247820-25GEA
140
EUR
SIAL247820-25G
SIAL247820-5G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001740 CAS-Nummer: 2217-40-5 EINECS: 218-712-7 |