(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalinol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
ac-alpha-Tetralol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-ol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
FM00150.250
FM00150.1
CHMPFM00150.250EA
0
EUR
CHMPFM00150.250
MAYBFM00150.1
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalinol
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol |
MDL:
MFCD00001739 CAS-Nummer: 529-33-9 EINECS: 208-459-0 |