(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
297860010
297860050
297860250
ACRO297860010EA
30.6
EUR
ACRO297860010
ACRO297860050
ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,16 g/mol Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010847 CAS-Nummer: 17016-83-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) |