(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
298883-1G 298883-5G
SIAL298883-1GEA 31 EUR
SIAL298883-1G SIAL298883-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD00010847
CAS-Nummer: 17016-83-0