(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
402451-1G
402451-5G
SIAL402451-1GEA
74.5
EUR
SIAL402451-1G
SIAL402451-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol |
MDL:
MFCD00192393 CAS-Nummer: 90319-52-1 |