(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
303850010
303850050
ACRO303850010EA
67.1
EUR
ACRO303850010
ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043396 CAS-Nummer: 99395-88-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 130 to 133 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |