(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
668796-25G
668796-5G
SIAL668796-25GEA
205
EUR
SIAL668796-25G
SIAL668796-5G
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamin
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,22 g/mol |
MDL:
MFCD00671630 CAS-Nummer: 23357-52-0 |