Strychnin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
158950250 158951000
ACRO158950250EA 88.6 EUR
ACRO158950250 ACRO158951000
Strychnin 98%
Strychnin
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 284…286 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005941
CAS-Nummer: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN: 1692
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %