(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 28.5 EUR
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286,33 g/mol
Schmelzpunkt: 205…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)