(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14774.0001
8.14774.0010
8.14774.0001EA
32.5
EUR
8.14774.0001
8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel:
C₂₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 286,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004068 CAS-Nummer: 18531-94-7 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 204 - 208 °C |
Molar Mass | 286.33 g/mol |