(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
224310010 224310050 224310250
ACRO224310010EA 27.3 EUR
ACRO224310010 ACRO224310050 ACRO224310250
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286.33 g/mol
Schmelzpunkt: 205…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-99-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)