(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246956-1G 246956-25G 246956-5G
SIAL246956-1GEA 44.4 EUR
SIAL246956-1G SIAL246956-25G SIAL246956-5G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 286.33 g/mol
MDL: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III