Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
20840-100G-F 20840-25G-F 20840-500G-F
SIAL20840-100G-FEA 215 EUR
SIAL20840-100G-F SIAL20840-25G-F SIAL20840-500G-F
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molecular Weight: 213,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II