Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
15540.02 15540.03
SERA15540.02EA 147 EUR
SERA15540.02 SERA15540.03
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molecular Weight: 213,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II