Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0250-100G C0250-10G C0250-25G C0250-500G
SIALC0250-100GEA 279 EUR
SIALC0250-100G SIALC0250-10G SIALC0250-25G SIALC0250-500G
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat ≥98%, Sigma-Aldrich®
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molecular Weight: 213,94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II